P0054
Anti-PIP5K3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-1-phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, Anti-Fab1, Anti-Fyve finger-containing phosphoinositide kinase, Anti-P235, Anti-PIKfyve, Anti-PIP5K, Anti-Phosphatidylinositol-3-phosphate/phosphatidylinositol 5-kinase, type III
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing human PIP5K3.
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIP5K3(200576)
mouse ... Pip5k3(18711)
rat ... Pip5k3(316457)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol