WH0057152M6
Monoclonal Anti-SLURP1 antibody produced in mouse
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ANUP, Anti-ARS, Anti-ArsB, Anti-LY6LS, Anti-MDM, Anti-secreted LY6/PLAUR domain containing 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLURP1(57152)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
CYTCKEPMTSASCRTITRCKPEDTACMTTLVTVEAEYPFNQSPVVTRSCSSSCVATDPDSIGAAHLIFCCFRDLCNSE