WH0007273M2
Monoclonal Anti-TTN antibody produced in mouse
clone 2B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CMD1G, Anti-CMH9, Anti-CMPD4, Anti-DKFZp451N061, Anti-FLJ32040, Anti-LGMD2J, Anti-TMD, Anti-titin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TTN(7273)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTTQAPTFTQPLQSVVVLEGSTATFEAHISGFPVPEVSWFRDGQVISTSTLPGVQISFSDGRAKLTIPAVTKANSGRYSLKATNGSGQATSTAELLVKAETAPPNFVQRL
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
in a family with hereditary myopathy with early
respiratory failure
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0007273M2-100UG | 4061831636710 |