WH0006623M1
Monoclonal Anti-SNCG antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BCSG1, Anti-SR, Anti-synuclein, gamma (breast cancer-specific protein 1)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNCG(6623)
Categorie correlate
Descrizione generale
Synuclein gamma (SNCG) is a breast cancer specific gene. SNCG is highly expressed in malignant cancer cells and neuronal cells. SNCG gene is located on human chromosome 10q23.2. SNCG is a member of the brain protein synuclein family.
Immunogeno
Sequence
KTKQGVTEAAEKTKEGVMYVGAKTKENVVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)