WH0004082M6
Monoclonal Anti-MARCKS antibody produced in mouse
clone 2C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-80KL, Anti-FLJ14368, Anti-MACS, Anti-MRACKS, Anti-PKCSL, Anti-PRKCSL, Anti-myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MARCKS(4082)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GAQFSKTAAKGEAAAERPGEAAVASSPSKANGQENGHVKVNGDASPAAAESGAKEELQANGSAP
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol