WH0003753M1
Monoclonal Anti-KCNE1 antibody produced in mouse
clone 5B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ISK, Anti-JLNS, Anti-LQT5, Anti-MGC33114, Anti-MinK, Anti-potassium voltage-gated channel, Isk-related family, member 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNE1(3753)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RSKKLEHSNDPFNVYIESDAWQEKDKAYVQARVLESYRSCYVVENHLAIEQPNTHLPETKPSP