Documenti fondamentali
WH0002124M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EVI2B antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-D17S376, Anti-EVDB, Anti-ecotropic viral integration site 2B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EVI2B(2124)
Immunogeno
EVI2B (NP_006486, 23 a.a. ~ 121 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TETITTEKQSQPTLFTSSMSQVLANSQNTTGNPLGQPTQFSDTFSGQSISPAKVTAGQPTPAVYTSSEKPEAHTSAGQPLAYNTKQPTPIANTSSQQAV
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0002124M2-100UG4061829597238