V5626
Val-Tyr
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Val-Tyr,
Saggio
>98% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC([C@@H](NC([C@@H](N)C(C)C)=O)CC1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C14H20N2O4/c1-8(2)12(15)13(18)16-11(14(19)20)7-9-3-5-10(17)6-4-9/h3-6,8,11-12,17H,7,15H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)
VEYJKJORLPYVLO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3