U4625
Uridine 5′-diphosphoglucose disodium salt hydrate from Saccharomyces cerevisiae
≥98%
Sinonimo/i:
UDP-Glc hydrate, UDPG hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Saccharomyces cerevisiae
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na.H2O/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-;;;/m1.../s1
SRHFBUUOPANXBG-WSIJJEQHSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- for the PpIRX10 enzyme activity from Arabidopsis thaliana
- in radiometric assay of glycosyltransferases (GTs)
- in uridine diphosphate glucose (UDP-Glc) 4-epimerase assay in Arabidopsis thaliana samples
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The presence of multiple functional groups and stereocenters in complex carbohydrates makes them challenging targets for the organic chemist.
Glycosyltransferases were initially considered to be specific for a single glycosyl donor and acceptor, which led to the one enzyme-one linkage concept. Subsequent observations have refuted the theory of absolute enzymatic specificity by describing the transfer of analogs of some nucleoside mono- or diphosphate sugar donors.