T8694
TrkB/Fc Chimera human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in NSO cells
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.1-0.4 μg/mL ED50
PM
120-130 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 71 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
western blot: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NTRK2(4915)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3