T7915
Thioredoxin Reductase from Escherichia coli
ammonium sulfate suspension, >25 units/mg protein (Bradford)
Sinonimo/i:
NADPH:oxidized thioredoxin oxidoreductase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli
Livello qualitativo
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
>25 units/mg protein (Bradford)
PM
70 kDa
tecniche
activity assay: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
Escherichia coli K12 ... trxB(949054)
Descrizione generale
Thioredoxin reductases (TrxRs) belongs to family of selenium-containing pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductases.
Applicazioni
- for determining the enzymatic activity of His6-Ahp1p.
- to assay C. elegans TRXR using the TXN-dependent activity assay.
- to investigate the biological reducing systems for organic hydroperoxide resistance R gene (OhrR).
- for enzymatic targeting of auranofin to test its antimicrobial properties.
- in thioredoxin reductase activity and peroxiredoxin assay.
- to study the synergy between broccoli sprout extract and selenium in the upregulation of thioredoxin reductase in human hepatocytes.
It has also been used to study the synergy between broccoli sprout extract and selenium in the upregulation of thioredoxin reductase in human hepatocytes.
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions