T7194
Anti-phospho-Tau (pThr231) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
western blot: 1:1,000 using recombinant human tau treated with GSK-3β
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr231)
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?