577801
Anti-Tau Mouse mAb (TAU-5)
liquid, clone TAU-5, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Tau antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TAU-5, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
mouse, human, sheep, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunoprecipitation (10 µg per 200-500 µg cell lysate)
Paraffin Sections (1-2 µg/ml, heat pre-treatment required)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Rapoport, M., eta al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 6364.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1