MABN162
Anti Tau (MAPT) Antibody (not human)
mouse monoclonal, TAU-5
Sinonimo/i:
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Tau, a.a. 210-241 Antibody, clone Tau-5, clone TAU-5, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TAU-5, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (immunogen homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody recognized Tau in 10 µg of rat cortex tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Rat cortex tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2