Documenti fondamentali
T6666
Sigma-Aldrich
Trizma® cloridrato
BioXtra, pH 3.5-5.0 (0.5 M in H2O), ≥99.0% (titration)
Sinonimo/i:
TRIS, TRIS HCl, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometano cloridrato
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.60
Beilstein:
3675235
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (titration)
Stato
powder
Impurezze
Insoluble matter, passes filter test
Residuo alla calcinazione (900 °C)
≤0.2% (as SO4)
Perdita
≤0.2% loss on drying, 110°C
pH
3.5-5.0 (0.5 M in H2O)
Intervallo di pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Punto di fusione
150-152 °C
Solubilità
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Assorbimento
≤0.010 at 280 in H2O at 0.5 M
≤0.015 at 260 in H2O at 0.5 M
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, a ogni °C di diminuzione della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre a ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di 0,03-0,05 unità di pH. Per applicazioni che necessitano di estrema precisione, utilizzare un pH-metro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Un semplice confronto delle specifiche dei prodotti Trizma HCl con la tabella delle specifiche dei Trizma HCl.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tibor Maliar et al.
Chemistry & biodiversity, 12(11), 1678-1695 (2015-11-17)
The content of biogenic compounds and the biological activities of barley (Hordeum vulgare L.)-grain extracts was evaluated. The sufficiently large and heterogeneous set of barley genotypes (100 accessions) enabled the selection of special genotypes interesting for potential industrial, pharmaceutical, and
Yingning Zheng et al.
Analytica chimica acta, 834, 45-50 (2014-06-15)
Our present work aimed at developing a pseudo triple-enzyme cascade electrocatalytic electrochemical aptasensor for determination of thrombin with the amplification of alcohol dehydrogenase (ADH)-Pt-Pd nanowires bionanocomposite and hemin/G-quadruplex structure that simultaneously acted as NADH oxidase and HRP-mimicking DNAzyme. With the
Michiya Matsusaki et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 103(10), 3386-3396 (2015-04-09)
We developed a human skin equivalent (HSE) containing blood and lymph-like capillary networks using a cell coating technique, which is a rapid fabrication technology of three-dimensional cellular constructs by cell surface coating using layer-by-layer assembled nanofilms of extracellular matrices. The
Illana Gozes et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 40 Suppl 1, S23-S36 (2014-02-08)
NAP (NAPVSIPQ, davunetide) is a microtubule stabilizing peptide drug candidate. Here, we set out to identify NAP-like peptides that provide neuroprotection and reduce tau pathology. NAP-like peptides were derived using publically available search engines, which identified sequence homologies in the
Shao-Hua Wu et al.
Biosensors & bioelectronics, 73, 41-46 (2015-06-05)
A new gold particles modified heated copper disk electrode (Au-HCuDE) with direct current was fabricated. The hemin/G-quadruplex horseradish peroxidase-mimicking DNAzyme (HRP-DNAzyme) was self-assembled on the heated electrode and resulted in a new biosensor denoted as HRP-DNAzyme/Au-HCuDE. By controlling the temperature
Protocolli
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.