T6319
Anti-TOM22 antibody , Mouse monoclonal
clone 1C9-2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Mitochondrial import receptor Tom22, Anti-TOMM22, Anti-Translocase of outer mitochondrial membrane 22 homolog (yeast)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C9-2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 22 kDa
Reattività contro le specie
human, monkey
Non deve reagire con
rodent
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of cultured human lymphoma Raji cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOMM22(56993)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
- Western blotting
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)