T4264
Tetrahydrozoline hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole monohydrochloride, Tetryzoline hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Solubilità
H2O: freely soluble
alcohol: freely soluble
chloroform: very slightly soluble
diethyl ether: insoluble
Ideatore
Novartis
Stringa SMILE
Cl.C1CC(C2=NCCN2)c3ccccc3C1
InChI
1S/C13H16N2.ClH/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13;/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9H2,(H,14,15);1H
BJORNXNYWNIWEY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3