Documenti fondamentali
T2668
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3139
nominal capacity 16 mL
Sinonimo/i:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Materiali
cap (Sealing cap)
polypropylene
polypropylene copolymer
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 50,000 × g
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 3139-0016
Capacità nominale
16 mL
Confezionamento
With sealing cap
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)