T1325
Anti-Phosphotyrosine antibody produced in rabbit
0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-p-Tyr
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 3-6 μg/mL using A431 stimulated by human EGF.
western blot: 0.3-0.6 μg/mL using total cell extract of A431 stimulated by human EGF
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol