05-321MG
Anti-Phosphotyrosine Antibody, clone 4G10®
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Clone 4G10 Anti-Phosphotyrosine, Phosphotyrosine Detection Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G10®, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr)
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected tyrosine-phosphorylated proteins in a modified RIPA lysate from EGF-treated human A431 carcinoma cells (Cohen, B., 1990; Druker, B. J., 1989; Kanakura, Y., 1991).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
IgG2bκ mouse monoclonal antibody produced in vitro by mouse-mouse hybridoma 4G10 (FOX-NY [NS-1 derivative] myeloma x spleen cells).
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2