T123
Thioperamide maleate salt
solid
Sinonimo/i:
MR-12842, N-Cyclohexyl-4-(1H-imidazol-4-yl)-1-piperidinecarbothioamide maleate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
under inert gas
Colore
white
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
DMSO: 12 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C/C(O)=O.S=C(CC1CCCCC1)N2CCC(CC2)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C16H25N3S.C4H4O4/c20-16(10-13-4-2-1-3-5-13)19-8-6-14(7-9-19)15-11-17-12-18-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-14H,1-10H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
REZRBLGMJZZSID-BTJKTKAUSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH3(11255)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?