T0642
Tubercidin
from Streptomyces tubercidicus, ~95%
Sinonimo/i:
7-Deazaadenosine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Streptomyces tubercidicus
Livello qualitativo
Saggio
~95%
Forma fisica
powder
Colore
off-white
Spettro attività antibiotica
fungi
parasites
viruses
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=CC3=C2N=CN=C3N)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C11H14N4O4/c12-9-5-1-2-15(10(5)14-4-13-9)11-8(18)7(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6-8,11,16-18H,3H2,(H2,12,13,14)/t6-,7-,8-,11-/m1/s1
HDZZVAMISRMYHH-KCGFPETGSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Adora1(29290)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges