SYNS371207
Synthware™ Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 50 mL
Sinonimo/i:
Synthware S371207, glass sample syringe
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech S371207
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 50mL
Applicazioni
kemetch; synthware; SYRINGE
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)