Documenti fondamentali
XX1105005
Millipore
Siringhe in plastica, 50mL luer slip, polipropilene
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.03
Materiali
clear device
polypropylene device
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Parametri
50 mL sample volume
input
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Queste siringhe in polipropilene possono essere utilizzate per dispensare liquidi in piccoli contenitori e per filtrare a pressione piccoli volumi attraverso portafiltri o unità di filtrazione con ingresso Luer slip femmina.
Applicazioni
Analisi di birra, acqua in bottiglia, cosmetici, prodotti farmaceutici, determinazione della carica microbica, analisi microbiologiche generali