SYNP290170
Synthware™ Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 150 mL, diam. × H 80 mm × 40 mm
Sinonimo/i:
Synthware P290170
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
clear borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech P290170
diam. × alt.
80 mm × 40 mm
Volume
150 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Dish, Crystallizing, With Spouts, 80X40mm, 150mL Capacity
Applicazioni
kemetch; synthware; dish; crystallizing
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNP290170-1EA | 4065270932181 |