Documenti fondamentali
SYNF811305N
Synthware Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 5 mL
Sinonimo/i:
Synthware F811305N, measuring flask, graduated flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiali
PTFE
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
class A
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech F811305N
Capacità
5 mL
Descrizione generale
Volumetric Flask, Heavy Wall,5mL, Class A, #13 glass stopper
Applicazioni
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)