Documenti fondamentali
SYNF208450
Synthware three neck full jacket round bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42
Sinonimo/i:
Synthware F208450, 3-neck reaction flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass 3.3
clear
Giunto
center joint: ST/NS29/42
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech F208450
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Flask, Round Bottom, Three Neck, Full Jacket, 500mL, 29/42 Joint
Applicazioni
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)