SRP8056
Tim-3 (mouse): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HAVcr-2, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM3, TIMD3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
monomer 45 kDa by calculation
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Havcr2(171285)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2