SRP8052
CD279 (human): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Hepatitis A virus cellular receptor 2, PD-1, Programmed cell death protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
monomer 46 kDa by calculation
Confezionamento
pkg of 100 μg
Impurezze
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PDCD1(5133)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)