SRP8014
Progranulin human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized
Sinonimo/i:
Activation-inducible TNF-related ligand, PEPI, Proepithelin
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Progranulin human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, untagged, >95% (SDS-PAGE)
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
untagged
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~65 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GRN(2896)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)