SRP6170
IL-2 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Aldesleukin, Lymphokine, N/A, T-cell growth factor (TCGF)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
0.2-2 ng/mL
PM
15 kDa (monomer, glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... IL2(3558)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)