H7041
IL-2 human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Interleukin-2, T-cell growth factor
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Interleukin-2 human, IL-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture, endotoxin tested
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
≤5.0 ng/mL ED50
Qualità
endotoxin tested
PM
monomer 15 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 5X10 μg
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL2(3558)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2