SRP6125
Glyoxalase I human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Aldoketomutase, GLO-1 methylglyoxalase, Glx 1, Lactoylglutathione lyase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
20.7 kDa (184 aa, 1-184 aa)
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GLO1(2739)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)