SRP5038
HGK (1-328), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
FLH21957, FLJ10410, FLJ20373, FLJ90111, KIAA0687, MAP4K4, NIK
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
46-62 nmol/min·mg
PM
~64 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MAP4K4(9448)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1