SRP3204
IL-12 from mouse
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
CTL maturation factor (TCMF), Cytotoxic lymphocyte maturation factor (CLMF), NKSF, TSF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
≤0.1 ng/mL ED50
PM
40 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... IL12A(16159)
Descrizione generale
Recombinant murine IL-12 is a 75.0 kDa heterodimeric glycoprotein consisting of disulfide-linked 35 kDa (p35) and 40 kDa (p40) subunits (506 total amino acid residues).
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)