SRP2154
HCV-NS4A/NS3-2a Protease,strain HC-J6 from hepatitis C virus
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Hepatitis C virus NS3 protease, NS3, NS4ANS3 complex, pfam02907
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hepatitis C virus
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
PM
~22.7 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
750 μg/mL
Colore
colorless to clear
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)