H9659
Hepatitis C virus NS4 antigen−Fluorescein
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
PM
19 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag)
Concentrazione
~1 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Azioni biochim/fisiol
Positive control for HCV antibodies.
Altre note
HCV NS4a+b [1658-1863]-Galactosidase-tagged, fluorescein conjugate.
Stato fisico
Solution in 8 M urea, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, and 10 mM β-mercaptoethanol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)