SRP2120
RNA Polymerase II Peptide
≥70% (SDS-PAGE), human recombinant, expressed in E. coli, GST tagged
Sinonimo/i:
POLRA, RPB1, RPO2, RPOL2, hRPB220
About This Item
Prodotti consigliati
product name
RNA Polymerase II, C-terminal domain, GST tagged human, recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
~68.1 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Colore
clear colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... POLR2A(5430)
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1