Key Documents
SRP0576
Sigma-Aldrich
CD40L (CD154), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
CD154, T cell antigen Gp39, TNF related activation protein, TNFSF5, TRAP, tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
18.4 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CD40LG(959)
Descrizione generale
Human CD40L, T cell antigen Gp39, TNF related activation protein, TRAP, tumor necrosis factor ligand superfamily member 5, TNFSF5, CD154. GenBank Accession No. NM_000074, a.a. 116-261 with an N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 18.4 kDa.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1