SRP8009
GITRL, Soluble mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, FLAG® tagged, >90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
AITRL, EGF-like protein 9, Glucocorticoid-induced TNF receptor ligand, TNFSF18
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
FLAG® tagged
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
PM
~22 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
≥0.2 mg/mL
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
clear
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Tnfsf18(240873)
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1