Documenti fondamentali
SRP0548
Sigma-Aldrich
CTLA4 (CD152), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
CD152, Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
42 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CTA4(1493)
Descrizione generale
Human secreted CTLA4, Fc fusion protein, also known as Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 and CD152. GenBank Accession No. NM_005214, a.a. 36- 162, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 and with a C-terminal Avi-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein was biotinylated using Avitag technology. MW = 42 kDa (monomer). Note: This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)