SRP0535
CD160, His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Natural killer cell receptor BY55
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
17.5 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CD160(11126)
Descrizione generale
Human CD160, also known as Natural killer cell receptor BY55, GenBank Accession No. NM_007053, a.a. 27-159 expressed in a HEK293 cell expression system, with a Cterminal His-tag and enzymatically biotinlabeled using Avitag™ technology. MW = 17.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1