SRP0444
A20 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥20% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
OTU domain-containing protein 7C, OTUD7C, TNFAIP3, tumor necrosis factor-? induced protein 3
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥20% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
90.5 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TNFAIP3(7128)
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3