Documenti fondamentali
SRP0439
Sigma-Aldrich
PrCP active human
recombinant, expressed in FreeStyle 293-F cells, ≥15% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HUMPCP, PCP, prolylcarboxypeptidase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in FreeStyle 293-F cells
Saggio
≥15% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
53 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
0.06 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRCP(5547)
Descrizione generale
Human recombinant Lysosomal Pro-X carboxypeptidase, also known as angiotensinase C (GenBank Accession No. NM_005040) amino acids 31-496 with C-terminal His-tag, MW=53 kDa, expressed in HEK293 cells.
Applicazioni
Useful for the cleavage of C-terminal amino acids linked to proline in peptides such as angiotension II, III and des-Arg9-bradykinin.
Note legali
FreeStyle is a trademark of Invitrogen Corp.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New enzymatic route for the inactivation of angiotensin.
H Y Yang et al.
Nature, 218(5148), 1224-1226 (1968-06-29)
F Tan et al.
The Journal of biological chemistry, 268(22), 16631-16638 (1993-08-05)
Prolylcarboxypeptidase, a lysosomal serine carboxypeptidase, cleaves COOH-terminal amino acids linked to proline, as in angiotensin II and III and [des-Arg9] bradykinin. About 25% of the enzyme protein was sequenced, and the complete sequence was deduced from its human kidney cDNA.
Lin Wang et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 195(1), 162-171 (2006-05-10)
Renin-angiotensin System is essential for the homeostasis of blood pressure in humans. The roles of renin-angiotensin system gene polymorphisms including angiotensinogen, angiotensin-converting enzyme, renin and angiotensin II receptor, type 1 genes in the pathogenesis of preeclampsia have been extensively studied