SRP0417
BirA
recombinant, expressed in E. coli, ≥65% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
BirA Biotin Ligase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥65% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
37 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)