SRP0371
PKG1alpha active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
PRKG1, PRKGR1B, protein kinase, cGMP-dependent, type I
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
80 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
0.45 mg/mL
tecniche
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRKG1(5592)
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1