Documenti fondamentali
SRP0304
Sigma-Aldrich
HDAC Class 2a Substrate 2, fluorogenic
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
HDAC, histone deacetylase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 250 nmol
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC4, 5, 7 and 9.
Applicazioni
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors for drug discovery and HTS applications.
Stato fisico
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)