SRP0257
PDE1A Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Calcium/calmodulin-dependent 3′,5′-cyclic nucleotide phosphodiesterase 1A, HDAM1, HSPDE1A, Phosphodiesterase 1A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
Attività specifica
≥1237 units/μg
PM
88.3 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PDE1A(5136)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità