SRP0201
Peroxiredoxin I (K197R) human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
NKEF-A, Natural killer cell-enhancing factor A, Proliferation-associated gene A (PAGA), TDPX2, Thioredoxin peroxidase 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
23 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRDX1(5052)
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico