SRP0158
Histone H3 (2-58) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HIST1H3E, Histone H3.1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
32 kDa
Confezionamento
pkg of 500 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3E(8353)
Descrizione generale
Human Histone 3 (GenBank Accession No. NM_003532), (amino acid 2-58) with N-terminal GST tag, MW = 32kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.